P5931
Phosphatase, Alkaline from Escherichia coli
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
Synonyme(s) :
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
381,00 €
About This Item
381,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
30-60 units/mg protein (in glycine buffer)
Composition
Protein, ~50% biuret
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Inhibiteur
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable