GEE70073X
Exonuclease I, 10 U/μL
Cytiva E70073X, pack of 5000 units
Synonyme(s) :
Exonuclease I Enzyme
757,00 €
About This Item
757,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Conditionnement
pack of 5000 units
Fabricant/nom de marque
Cytiva E70073X
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Elimination of residual single-stranded DNA containing a 3′-terminus.
- Measuring endonucleolytic cleavage of covalently closed circular (ccc) ssDNA.
- Measuring DNA helicase activity.
Stockage et stabilité