A2237
Phosphatase, Alkaline shrimp
≥900 DEA units/mL, buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in proprietary host
Synonyme(s) :
Phosphatase, Alkaline from shrimp, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
262,00 €
About This Item
262,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Concentration
≥900 DEA units/mL
Activité étrangère
RNAse, DNAse, none detected
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable