G5172
GW4064
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(3’-carboxy-2-chlorostilben-4-yl)oxymethyl-5-isopropylisoxazole
156,00 €
About This Item
156,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)c1onc(c1COc2ccc(\C=C\c3cccc(c3)C(O)=O)c(Cl)c2)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C28H22Cl3NO4/c1-16(2)27-21(26(32-36-27)25-22(29)7-4-8-23(25)30)15-35-20-12-11-18(24(31)14-20)10-9-17-5-3-6-19(13-17)28(33)34/h3-14,16H,15H2,1-2H3,(H,33,34)/b10-9+
Clé InChI
BYTNEISLBIENSA-MDZDMXLPSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable