Key Documents
15205
Sigma-Aldrich
Blasticidine S hydrochloride
Synonyme(s) :
Blasticidine S
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H26N8O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white to off-white
Solubilité
acetic acid: water: soluble, clear, colorless
Spectre d'activité de l'antibiotique
fungi
Application(s)
agriculture
environmental
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN(CC[C@@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(O)=O)N2C=CC(N)=NC2=O)C(N)=N
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10+,13-,14+;/m1./s1
Clé InChI
YQXYQOXRCNEATG-ZAYJLJTISA-N
Description générale
La blasticidine S est un antibiotique de la classe des aminoacylnucléosides. Elle inhibe la synthèse des protéines chez les bactéries et les eucaryotes. Elle possède également des propriétés fongicides et prévient la pyriculariose du riz.
Structure chimique : nucléoside
Application
La blasticidine S est utilisée comme agent de sélection sur les cellules transformées qui contiennent les gènes de résistance bls, bsr ou BSD. La blasticidine S a permis de sélectionner des cellules HEK293-T avec des plasmides TLR-2 et des cellules HEK-D5. Elle est également utilisée dans la recherche sur la synthèse des protéines au niveau de la formation des liaisons peptidiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La blasticidine S inhibe l'hydrolyse du peptidyl-ARNt induite par les facteurs de libération. Elle favorise la fixation de l'ARNt à la grande sous-unité ribosomale et inhibe dans une certaine mesure la formation de liaisons peptidiques.
Conditionnement
Flacon en verre à fond plat. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec. Classe de stockage (TRGS 510) : produit non inflammable, substances dangereuses très toxiques/hautement toxiques de catégories 1 et 2
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Egor Svidritskiy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(30), 12283-12288 (2013-07-05)
The antibiotic blasticidin S (BlaS) is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes. We have determined a 3.4-Å crystal structure of BlaS bound to a 70S⋅tRNA ribosome complex and performed biochemical and single-molecule FRET experiments to determine
Daniel J Coleman et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 22(6), 253-262 (2020-05-14)
Neuroendocrine prostate cancer (NEPC) is the most virulent form of prostate cancer. Importantly, our recent work examining metastatic biopsy samples demonstrates NEPC is increasing in frequency. In contrast to prostate adenocarcinomas that express a luminal gene expression program, NEPC tumors
Kamila Stokowa-Sołtys et al.
Journal of inorganic biochemistry, 127, 73-78 (2013-07-25)
Blasticidin S is a representative of the aminoacylnucleoside class of antibiotics and it possesses fungicidal properties against the virulent fungus which causes a serious rice blast disease in Asia. It is widely used to control rice blast by foliar application
Zhihua Chen et al.
Development (Cambridge, England), 147(18) (2020-09-09)
The central nervous system (CNS) contains a complex network of blood vessels that promote normal tissue development and physiology. Abnormal control of blood vessel morphogenesis and maturation is linked to the pathogenesis of various neurodevelopmental diseases. The CNS-specific genes that
James M Burke et al.
Molecular cell, 75(6), 1203-1217 (2019-09-09)
In response to foreign and endogenous double-stranded RNA (dsRNA), protein kinase R (PKR) and ribonuclease L (RNase L) reprogram translation in mammalian cells. PKR inhibits translation initiation through eIF2α phosphorylation, which triggers stress granule (SG) formation and promotes translation of
Articles
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Protocoles
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.