C6628
Chloroquine diphosphate salt
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
Synonyme(s) :
N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine diphosphate, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Produits recommandés
product name
Chloroquine diphosphate salt, powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Niveau de qualité
Pureté
98.5-101.0% (EP)
Forme
powder or crystals
Pf
192-198 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC1(4363)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Chloroquine diphosphate salt has been used :
- in in vitro antiplasmodial assays
- in transfection and infection assays
- in autophagy inhibition
- in differentiation of induced pluripotent stem (iPS) cells into cardiomyocytes
- in flow treatment of infected blood
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique