Documents
P3143
Supelco
Poly(éthylèneimine) solution
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
Synonyme(s) :
PEI, Polymère d'éthylèneimine solution
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn ~60,000
Mw 750,000
Concentration
50 % (w/v) in H2O
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
single component solution
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Clé InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Le poly(éthylèneimine) ou PEI est un polymère soluble dans l'eau qui est utilisé comme lubrifiant membranaire pour filtrer les membranes cellulaires congelées. Le PEI cellulose rempli dans des petites colonnes permet de séparer les nucléotides cycliques des composés apparentés à la même concentration électrolytique que celle utilisée dans la chromatographie sur couche mince (TLC) sur plaques revêtues de PEI cellulose. La solution de PEI peut également être utilisée dans la synthèse d'une membrane nanofibreuse, qui peut servir à l'adsorption des colorants anioniques et des ions métalliques lourds dans les échantillons d'eaux usées.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Micro-nano structure poly (ether sulfones)/poly (ethyleneimine) nanofibrous affinity membranes for adsorption of anionic dyes and heavy metal ions in aqueous solution
Min M, et al.
Chemical Engineering Journal, 197, 88-100 (2012)
Kathrin S Grassme et al.
PloS one, 11(4), e0154176-e0154176 (2016-04-23)
Anterior gradient (AG) proteins have a thioredoxin fold and are targeted to the secretory pathway where they may act in the ER, as well as after secretion into the extracellular space. A newt member of the family (nAG) was previously
Laura Cornara et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-09)
The essential oils (EOs) of three Caprifoliaceae species, the Eurasiatic Valeriana officinalis (Vo), the Himalayan Valeriana jatamansi (Vj) and Nardostachys jatamansi (Nj), are traditionally used to treat neurological disorders. Roots/rhizomes micromorphology, DNA barcoding and EOs phytochemical characterization were carried out
Serena Vella et al.
Scientific reports, 5, 18144-18144 (2015-12-18)
High Risk Neuroblastoma (HR-NB) is a pediatric cancer characterized by high malignancy and remarkable cell heterogeneity within the tumour nodules. In a recent study, we demonstrated that in vitro and in vivo over-expression of the non-coding RNA NDM29 (neuroblastoma differentiation
Arseniy Gladkov et al.
Scientific reports, 7(1), 15625-15625 (2017-11-17)
The architecture of neuron connectivity in brain networks is one of the basic mechanisms by which to organize and sustain a particular function of the brain circuitry. There are areas of the brain composed of well-organized layers of neurons connected