G1N70
GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits
sufficient for 70 purifications
Synonyme(s) :
Mammalian Genomic DNA Miniprep, animal gDNA prep, gDNA miniprep, mammalian gDNA extraction, mammalian gDNA isolation, mammalian gDNA prep, mammalian gDNA purification, silica mammalian gDNA prep, Gen Elute
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 70 purifications
Technique(s)
DNA purification: suitable
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Isolate pure genomic DNA from cultured cells, tissues (including rodent tails), and fresh whole blood or white blood cells. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Application
- restriction endonuclease digestions
- PCR
- Southern blots
- sequencing reactions
- cloning
- ligation
Caractéristiques et avantages
- Expected yield: 25 μg from 2 x 106 cultured cells; 30 μg from 25 mg of tissue
- Elution volume: 200 - 400 μl
- Time required: 20 min after lysis
- A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
- Mechanical homogenization required: No
Principe
Autres remarques
Informations légales
En option
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Les clients ont également consulté
Protocoles
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Contenu apparenté
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
Panorama des principales techniques d'extraction et de purification d'ADN génomique, d'ADN plasmidique et d'ARN total à partir de cellules, de tissus, de sang, de virus et autres types d'échantillons, ainsi que des principales applications en aval.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.