Principaux documents
A9434
Sigma-Aldrich
Chlorure d′ammonium
for molecular biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Salmiac
500 G
103,00 €
1 KG
180,00 €
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
103,00 €
1 KG
180,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.49
Beilstein:
4371014
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38050207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
103,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Densité de vapeur
1.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 160.4 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
powder or crystals
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
340 °C (subl.) (lit.)
Traces d'anions
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Traces de cations
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Activité étrangère
DNase, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES 
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Le chlorure d'ammonium a été utilisé :
  • Comme inhibiteur de l′acidification endosomale dans des cellules Vero[1].
  • Comme inhibiteur de l′autophagie dans des cellules de muscles lisses vasculaires  (VSMC)[2].
  • Pour la déplétion et la lyse d′érythrocytes dans un homogénat de parenchyme testiculaire.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorure d'ammonium est l′un des trois principaux éléments du cycle de l'azote.[4] L'administration de chlorure d'ammonium augmente la clairance de la créatinine et de l'urée[5] et induit une acidose métabolique chez la souris.[6] Un excès de chlorure d′ammonium inhibe la voie du cycle de Krebs dans le cerveau et épuise l′ATP dans les astrocytes.[7] Le chlorure d'ammonium inhibe l'acidification dans le système endosomal/lysosomal.[8] C′est un agent hémolysant utilisé dans la lyse des érythrocytes.[9]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Aqueous ammonia and ammonium chloride hydrates: Principal infrared spectra
Max JJ and Chapados C
Journal of Molecular Structure, 1046, 124-135 (2013)
Effect of ammonium chloride and dietary phosphorus in the azotaemic rat. I. Renal function and biochemical changes
Jara A, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 19(8), 1986-1992 (2004)
Infectious bronchitis virus entry mainly depends on clathrin mediated endocytosis and requires classical endosomal/lysosomal system
Wang H, et al.
Virology, 528, 118-136 (2019)
Erythrocyte lysis in isotonic solution of ammonium chloride: Theoretical modeling and experimental verification
Chernyshev AV, et al.
Journal of Theoretical Biology, 251(1), 93-107 (2008)
Nrf2 Activation Provides Atheroprotection in Diabetic Mice Through Concerted Upregulation of Antioxidant, Anti-inflammatory, and Autophagy Mechanisms
Lazaro I, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 118-136 (2018)
Protocoles
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the dimensions of the bottles for the following SKUs: A9434-1KG (Ammonium chloride) and A7906-500G (Bovine Serum Albumin)?
    1 answer
    1. The dimensions for the bottles are as follows:
      A9434-1KG:
      • 1.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 125mm
      • Width: 125mm
      • Weight: 124g
      • Height: 220mm
      • Height with Cap: 224mm
      • Weight of the cap: 35g
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      A7906-500G:
      • 2.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 127mm
      • Weight: 158g
      • Width: 127mm
      • Height: 280mm
      • Height with Cap: 284mm
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      • Weight of cap: 39g