Documents
SRE0005
Sigma-Aldrich
Protéinase K from Tritirachium album
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
28.93 kDa
Concentration
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
Impuretés
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Informations légales
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nikol Jankovska et al.
Biomedicines, 10(3) (2022-03-26)
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), the most common human prion disorder, may occur as "pure" neurodegeneration with isolated prion deposits in the brain tissue; however, comorbid cases with different concomitant neurodegenerative diseases have been reported. This retrospective study examined correlations of clinical
Jessica Varela Villarreal et al.
Journal of microbiological methods, 94(3), 161-169 (2013-07-03)
Molecular techniques, such as polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR (qPCR), are very sensitive, but may detect total DNA present in a sample, including extracellular DNA (eDNA) and DNA coming from live and dead cells. DNase I is an
Fangzhong Yuan et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 51(1), 219-224 (2013-05-30)
Prion diseases characterize a category of fatal neurodegenerative diseases. Although reports have increasingly shown that oxidative stress plays an important role in the progression of prion diseases, little is known about whether oxidative stress is a cause or a consequence
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Eva Dvorakova et al.
BMC neurology, 13, 126-126 (2013-09-26)
The accumulation of the misfolded forms of cellular prion protein, i.e. prions (PrPSc), in the brain is one of the crucial characteristics of fatal neurodegenerative disorders, called transmissible spongiform encephalopathies (TSEs). Cellular prion protein is normally linked to the cell
Articles
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Afficher tout