Principaux documents
EP5804706005
Eppendorf® 4 Falcon Buckets
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
2 EA
694,00 €
694,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
694,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
694,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
each for 2 x 50 mL Falcon tubes for swing bucket rotor A-4-44
Conditionnement
set of 4 pieces
Fabricant/nom de marque
5804706005
Eppendorf® 5804706005
Eppendorf®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG