Principaux documents
HS4429
Centrifuge Tube
tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Synonyme(s) :
Centrifuge Container
500 EACH
349,00 €
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
349,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
349,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black
conical bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap external thread
Conditionnement
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4429
Paramètres
9,400 × g max. RCF
Diam. du bouchon
34.9 mm
Capacité du tube
50 mL
Diam. du tube
29 mm
Adéquation
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
Description générale
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Caractéristiques et avantages
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable