E0162
Carboxylesterase 1 isoform c human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Synonyme(s) :
Carboxylesterase 1 human, carboxylesterase, esterase
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
≥0.3 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable