P1146
Phosphatase, acide from potato
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Synonyme(s) :
(Monoester orthophosphorique phosphohydrolase, optimum acide), Phosphatase acide from potato
92,70 €
About This Item
92,70 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥3.0 units/mg solid
Poids mol.
69 kDa
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clé InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)