P0114
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
Synonyme(s) :
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
514,00 €
About This Item
514,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Forme
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
Activité spécifique
≥5,700 DEA units/mg protein
Poids mol.
dimer ~160 kDa
Concentration
≥10 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)