Principaux documents
E2884
Sigma-Aldrich
Esterase from porcine liver
ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Carboxyl esterase, Carboxylic-ester hydrolase, PLE
200 UNITS
60,30 €
1000 UNITS
79,00 €
5000 UNITS
271,00 €
20000 UNITS
505,00 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 UNITS
60,30 €
1000 UNITS
79,00 €
5000 UNITS
271,00 €
20000 UNITS
505,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Porcine liver
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥150 units/mg protein (biuret)
Poids mol.
168 kDa
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Esterase, also known as carboxyl ester hydrolase[1] is a member of the hydrolase superfamily of enzymes.[2]
Application
Esterase from porcine liver has been used to unmask the fluorescence in ultraviolet-visible spectroscopy.[3]
Porcine liver esterase is used to catalyze the hydrolysis of pentaacetyl catechin and epicatechin for use in pharmaceutical and industrial applications.
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry.
The enzyme from Sigma has been used to develop an alternative gel-based protocol for screening for bead-bound catalytic activity in aqueous media.[4] The product has also been used to investigate the properties of the compound L-valine-3-{8-[(E)-2-[3-methoxyphenyl)ethenyl]-7-methyl-1-propargylxanthine-3-yl}propyl ester hydrochloride (MSX-4, an aminoacid ester prodrug of the adenosine A2A receptor antagonist MSX-2).[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Esterase acts on water-soluble carboxyl esters containing short chain fatty acids. Its functionality is attributed to the catalytic triad of Ser, His and Asp/Glu.
Esterase enzyme of bacteria and fungi seems to have several industrial applications.[2] It is capable of catalyzing the hydrolysis and synthesis of ester bonds.[1]
Pig liver esterase catalyzes enantioselective conversion of an ester to a carboxylic acid. The molecular weight is found to be 168 kDa. It is a serine enzyme with two active sites on each molecule, which dissociates into active half-molecules in the presence of dilute acid or concentrated salts.[6]
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of ethyl butyrate to butyric acid and ethanol per min at pH 8.0 at 25 °C.
Forme physique
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH 8
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
B Wang et al.
Methods in molecular medicine, 23, 71-85 (1999-01-01)
With the discovery of an increasing number of biologically active peptides and peptide mimetics (1-3), there is a pressing need for the development of strategies to deliver these biologically active compounds to the desired site of action. The preceding two
Robert L Wilensky et al.
Nature medicine, 14(10), 1059-1066 (2008-09-23)
Increased lipoprotein-associated phospholipase A(2) (Lp-PLA(2)) activity is associated with increased risk of cardiac events, but it is not known whether Lp-PLA(2) is a causative agent. Here we show that selective inhibition of Lp-PLA(2) with darapladib reduced development of advanced coronary
F Dorandeu et al.
Toxicology, 248(2-3), 151-157 (2008-05-03)
Organophosphorus chemical warfare agents (nerve agents) are to be feared in military operations as well as in terrorist attacks. Among them, VX (O-ethyl-S-[2-(diisopropylamino)ethyl] methylphosphonothioate) is a low volatility liquid that represents a percutaneous as well as an inhalation hazard if
A New Screen for Combinatorial Catalysis; On-Bead Testing in Agarose Gel Financial support for this work was provided by the University of Bristol, the EPSRC (studentship to T.W.M.) and the EC (TMR and Human Potential programs). We are grateful to Dr. John Crosby and Dr. Russell Cox for advice on enzyme chemistry and the handling of electrophoresis gels.
Michael Müller et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 40(20), 3813-3815 (2001-10-23)
Lipolysis and Metabolism of Fatty Acids in Cheese
Cheese, 423-444 (2017)
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.