E0412
Carboxylesterase 2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Synonyme(s) :
Carboxylesterase 2 human, CES2, CES2A1
439,00 €
About This Item
439,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Poids mol.
60 kDa
Poids
(0.5 ml)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
- in the in vitro enzyme-based inhibitor screening assay[5]
- in substrate selectivity assay with emission ratiometric two-photon probe (SE1)[6]
- as a reference standard in the enzyme assay with various 4-nitrophenyl and 1-naphthyl based substrates[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable