E0287
Carboxylesterase 1 isoform b human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Synonyme(s) :
Carboxylesterase 1 human, carboxylesterase, esterase
468,00 €
About This Item
468,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Concentration
5 mg/mL
Poids
(0.5 ml)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable