Principaux documents
D9663
Sigma-Aldrich
Sérum d'âne
Synonyme(s) :
Sérum, Serum from donkey
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique:
donkey
Stérilité:
non-sterile
Conditions d'expédition:
dry ice
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Contient
preservative
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le sérum d'âne est recueilli dans un troupeau de donneurs normaux. Dans les dosages immunologiques, le sérum d'âne normal peut servir d'agent de blocage et de témoin. Il est utilisé comme agent de blocage, en concentration de 5 % à 20 %, dans différentes études d'immunohistochimie et d'immunocytochimie.
Application
Le sérum de singe a été utilisé :
  • comme constituant d'un tampon de blocage pour des analyses par immunofluorescence.
  • dans du tampon phosphate salin (PBS) comme agent de blocage.
  • comme agent de blocage sur des échantillons congelés analysés en immunocytochimie et immunohistochimie.
  • pour prévenir les liaisons non spécifiques durant des analyses d'immunohistochimie sur la parvalbumine.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document fourni avec le produit, nos produits sont exclusivement conçus pour la recherche et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations à des fins de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yasmin Fardghassemi et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1465-1480 (2017-10-25)
Polyglutamine expansion diseases are a group of hereditary neurodegenerative disorders that develop when a CAG repeat in the causative genes is unstably expanded above a certain threshold. The expansion of trinucleotide CAG repeats causes hereditary adult-onset neurodegenerative disorders, such as
Helen F Irving-Rodgers et al.
Biology of reproduction, 69(6), 2022-2028 (2003-08-22)
Bovine ovarian antral follicles exhibit either one or the other of two patterns of granulosa cell death in atresia. Death can commence either from the antrum and progress toward the basal lamina (antral atresia) or the converse (basal atresia). In
H F Irving-Rodgers et al.
Molecular reproduction and development, 73(10), 1292-1302 (2006-07-26)
Using immunohistochemistry and RNA analyses we examined the fate of components of a newly identified matrix that develops between granulosa cells (focimatrix, abbreviated from focal intraepithelial matrix) and of the follicular basal lamina in ovulating bovine ovarian follicles. Pre- and
Marianne O Larsen et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 282(6), E1342-E1351 (2002-05-15)
Nonrodent models of diabetes are needed for practical and physiological reasons. Induction of mild insulin-deficient diabetes was investigated in male Göttingen minipigs by use of streptozotocin (STZ) alone (75, 100, and 125 mg/kg) or 125 mg/kg combined with pretreatment with
Omid Ahmadi et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 25(2), 277-285 (2009-10-02)
Interstitial cells of Cajal (ICC) are distributed with smooth muscle throughout the gastrointestinal tract and are involved in regulating motility. ICC were recently discovered in the wall of the human gallbladder. This study sought to determine whether ICC are present
Protocoles
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.