Documents
P4707
Sigma-Aldrich
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Solution de PLL
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Poly-L-lysine solution, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Poids mol.
70—150 kDa
Conditionnement
pkg of 50 mL
Concentration
0.01%
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couverture de surface
4 μg/cm2
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Description générale
La poly-L-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Application
  • Des lamelles de verre enduites de poly-L-lysine ont servi à monter des échantillons en vue d′une analyse par microscopie électronique à balayage.
  • Des puits enduits de poly-L-lysine ont été utilisés pour piéger des cellules PC-12 sur des électrodes.
  • Des lames de verre borosilicaté enduites de poly-L-lysine ont été employées pour l′ensemencement de cellules transduites avec un vecteur viral.
Les polymères de poly-L-lysine peuvent être utilisés pour favoriser l'adhésion de cellules sur des substrats solides, la conjugaison au méthotrexate pour améliorer le transport du médicament, la microencapsulation des îlots de Langerhans, la technologie de microencapsulation de cellules, le revêtement de lames de verre et les préparations chromosomiques. La poly-L-lysine de faible poids moléculaire (30 000 à 70 000 Da) forme des solutions moins visqueuses, mais les versions de poids moléculaire supérieur offrent davantage de points d'attache par molécule.
Actions biochimiques/physiologiques
La poly-L-lysine est un facteur d'attachement cellulaire non spécifique qui favorise l'adhésion des cellules aux substrats solides en augmentant les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture. Lorsqu'elle est adsorbée sur la surface de culture, la poly-L-lysine augmente le nombre de sites chargés positivement disponibles pour l'adhésion des cellules. En présence de cellules capables de la dégrader, la poly-L-lysine doit être utilisée comme facteur d'attachement cellulaire.
Composants
La poly-L-lysine est un polymère d'acide aminé à charge positive, comportant environ un HBr par résidu de lysine. Le bromhydrate permet de former une poudre cristalline de poly-L-lysine soluble dans l'eau. Une petite quantité de produit peut être repliée en structure bêta, car HBr perturbe la formation de liaisons hydrogène entre les groupements amine et soit les groupements carboxyle soit les fractions contenant des atomes d'azote ou d'oxygène.
Notes préparatoires
Ce produit est fourni sous forme de solution stérilisée par filtration à 0,01 % dans l′eau. Après avoir enduit les lames de cette solution, incuber 5 minutes puis laisser sécher à température ambiante. Les lames enduites sont stables un an si elles sont protégées de la poussière.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
All polymer chip for amperometric studies of transmitter release from large groups of neuronal cells.
Larsen ST and Taboryski R
Analyst, 137, 5057-5057 (2012)
Promiscuous dimerization of the growth hormone secretagogue receptor (GHS-R1a) attenuates ghrelin-mediated signaling.
Schellekens H et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288, 181-181 (2013)
Microparticles mediate MRP1 intercellular transfer and the re-templating of intrinsic resistance pathways.
Lu JF et al.
Pharmacological Research, 76, 77-77 (2013)
Peter T Jindra et al.
Biochemical and biophysical research communications, 369(2), 781-787 (2008-03-04)
The aim of this study was to characterize the interaction between mTOR and ERK in primary endothelial cells (EC) following MHC class I and integrin ligation. Ligation of MHC class I molecules or integrins on the surface of EC leads
M A G Rabbani et al.
Journal of virology, 90(24), 11145-11156 (2016-11-01)
A major arm of cellular innate immunity is type I interferon (IFN), represented by IFN-α and IFN-β. Type I IFN transcriptionally induces a large number of cellular genes, collectively known as IFN-stimulated gene (ISG) proteins, which act as antivirals. The
Articles
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocoles
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.