Documents
G9023
Sigma-Aldrich
Sérum de chèvre
Synonyme(s) :
Sérum, Serum from goat, Sérum de chèvre normal
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Contient
preservative
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Le sérum de chèvre est recueilli dans un troupeau de donneurs normaux.
Application
Le sérum de chèvre a été utilisé dans les tests suivants :
  • immunohistochimie
  • immunocytochimie
  • double immunofluorescence
  • dosages immunoenzymatiques
Le sérum de chèvre normal peut servir d'agent de blocage ou de témoin négatif dans les dosages immunologiques. Pour l'immunohistochimie et l'immunocytochimie, le sérum de chèvre a été utilisé à une concentration de 1 % à 20 % comme agent de blocage dans diverses études.
Actions biochimiques/physiologiques
Le sérum de chèvre peut être utilisé efficacement pour la culture de routine de cellules de poisson.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
John R Phillips et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(3), 758-763 (2004-02-27)
To investigate the change in axial eye dimensions resulting from stretching the sclera by acute elevation of intraocular pressure (IOP). IOP was increased to 100 mm Hg for 1 hour through an intravitreal cannula, while ocular component dimensions were monitored
Goat serum as an alternative to establish cell culture from Indian major carp, Cirrhinus mrigala
Nanda P K, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 45(3-4), 148-151 (2009)
R Duan et al.
The Journal of biological chemistry, 276(15), 11590-11598 (2001-01-19)
17beta-Estradiol (E2) induces c-fos protooncogene expression in MCF-7 human breast cancer cells, and deletion analysis of the c-fos promoter showed that the serum response element (SRE) at -325 to -296 was E2-responsive. The mechanism of ligand-activated estrogen receptor alpha (ERalpha)-dependent
T O Schneider et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 17(2), 192-199 (1999-04-30)
The objective of this study was to investigate the presence of a contractile actin isoform, alpha-smooth muscle actin, in annulus fibrosus cells in situ and in two and three-dimensional cultures. Annulus fibrosus cells were isolated from healthy adult dogs, serial
Tendon cell contraction of collagen-GAG matrices in vitro: effect of cross-linking
Torres DS, et al.
Biomaterials, 21(15), 1607-1619 (2000)