H1138
sérum de cheval
Donor Herd, USA origin, Heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HS, sérum, sérum équin, sérums, sérums de chevaux, sérums équins
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
horse serum
Stérilité
sterile-filtered
Composition
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/mL Endotoxin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
- as a media supplement in the differentiation medium to culture the pheochromocytoma (PC12) cells
- in immunocytochemistry and immunohistichemistry
- to study the therapeutic effect of serum treatment on cardiomyocyte viability
Notes préparatoires
Prepared by heating at 56 °C for 30 minutes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.