D5523
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose
With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
HEPES: no
glucose: low
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.