CLS3603
Microplaque Corning® 96 puits en polystyrène noir
flat bottom clear, black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays), Tissue Culture (TC)-treated surface, pkg of (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
Microplaques à 96 puits, Plaques de microtitrage à 96 puits, Plaques à 96 puits
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene plate (Ideal for fluorescent assays)
flat bottom clear
polystyrene
round clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
plate format: 96 well standard
Conditionnement
case of 48
pkg of (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3603
Taille
96 wells
Superficie
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
black
Adéquation
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Fond 60 % plus mince que sur les plaques en polystyrène classiques, réduisant la fluorescence de fond et autorisant des mesures jusqu'à 340 nm
- Parois opaques, évitant les interférences entre puits
- Fond des puits translucide, permettant un examen direct au microscope
- Utilisable sur instruments à lecture par le dessus ou par le dessous
- Fonds plats pour un volume total de 360 μl
- Volumes de travail recommandés : 75 à 200 μl
- Couvercles non réversibles avec système de condensation pour limiter les contaminations
- Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié apyrogène
- Conditionné sous emballage individuel