CLS3599
Microplaques à 96 puits avec traitement TC Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Synonyme(s) :
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
421,00 €
About This Item
421,00 €
Produits recommandés
Matériaux
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Description
growth area .32 cm2
Stérilité
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 100 (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 3599
Taille
96 wells
Diam. des puits
6.4 mm
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Meilleure adhésion cellulaire :Surface traitée spécifiquement pour favoriser une adhésion et une croissance optimales des cellules.
- Stérilisation fiable : Produit stérilisé par rayonnement gamma et garanti sans substances pyrogènes pour des applications de culture cellulaire sûres.
- Empilement commode : Encombrement uniforme et nervure permettant d'empiler les plaques facilement et en toute sécurité.
- Conditionnement hygiénique : Sous emballage individuel pour plus de protection et de propreté.