Principaux documents
CLS3512
Plaques multi-puits Corning® Costar® avec traitement TC
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
100 EA
414,00 €
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
414,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NB.13
414,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
Description
growth area 3.8 cm2
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 3512
Taille
12 wells
Diam. des puits
22.1 mm
Volume des puits
6.9 mL
Volume de travail par puits
0.76-1.14 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Les cercles situés sur le couvercle empêchent les contaminations croisées. Toutes les plaques ont un encombrement uniforme et possèdent une nervure facilitant l′empilement. Des codes alphanumériques permettent d′identifier les puits. En polystyrène, sauf indication contraire.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.