Principaux documents
Z707791
Boîtes de culture tissulaire TPP®
24 well plate, flat bottom, polystyrene, 1.86 cm2, sterile, 126/cs
Synonyme(s) :
24 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
126 EA
729,00 €
729,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
126 EA
729,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
729,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 126 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
TPP 92024
Disponibilité
not available in (available only in North America)
L externe × l × H
128 mm × 85 mm × 22 mm
Taille
24 wells
Superficie
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
Volume de travail
3.29 mL
Adéquation
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Plaques de culture tissulaire TPP
Avantages des plaques de culture tissulaire TPP :
  • Le couvercle ventilé permet un échange contrôlé des gaz et une faible évaporation.
  • Le rebord incliné permet uniquement de placer le couvercle dans une seule position.
  • Les bandes jaunes sur le couvercle et la boîte garantissent l'orientation correcte : jaune sur jaune, ça correspond !
  • La surface de préhension à rainures garantit une prise sûre et évite le soulèvement accidentel du couvercle.
  • Comportent un marquage alphanumérique transparent entre les puits pour une orientation facile en microscopie, et des caractères alphanumériques noirs faciles à lire sur le côté.
  • La surface de croissance est limitée à la zone sphérique.
  • Surface de culture absolument plane.
  • Toutes les plaques de TPP (à 6, 12, 24 et 96 puits) s'empilent en toute sécurité.
  • Les évents d'air à la base des plaques empêchent la condensation et permettent un flux d'air uniforme entre plaques empilées.
  • Transparence cristalline
Avantages des plaques de culture tissulaire TPP à 96 puits :
  • Fabriquées conformément aux consignes ANSI/SBS-3d
  • Standardisées avec un code-barres 2/5 entrelacé
  • La couleur blanche sur la base est fermement embossée sur la plaque à essais, ce qui évite toute perte d'identification par détachement
  • 2 géométries de puits disponibles : bases de type F et de type U
Géométrie des puits de plaques de culture tissulaire à 96 puits
Base de type F (fond plat) :
  • Excellentes caractéristiques optiques
  • Adaptée aux mesures optiques précises (la lumière n'est pas modifiée par la géométrie) et aux applications de microscopie
Base de type U (fond bombé) :
  • Pas de rebords, bien adaptée au pipetage
  • Utilisée pour les tests d'agglutination et les évaluations "+/-".
Informations légales
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Petra B Wampfler et al.
International journal for parasitology, 44(8), 497-506 (2014-04-22)
The bacteriophage-derived Cre/loxP system is a valuable tool that has revolutionised genetic and cell biological research in many organisms. We implemented this system in the intestinal parasite Giardia lamblia, an evolutionarily diverged protozoan whose binucleate and tetraploid genome organisation severely