Hepa 1-6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92110305, mouse liver, Not specified
Synonyme(s) :
Hepa 1-6 Cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse liver
Conditionnement
tube of 5 μg 92110305-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92110305-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Albumin, alpha-foetoprotein, alpha 1-antitrypsin, amylase
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage