E6126
Enolase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Synonyme(s) :
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Phosphopyruvate hydratase
147,00 €
About This Item
147,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50 units/mg protein
Poids mol.
93 kDa
Composition
Protein, 50-80% modified Warburg-Christian
Solubilité
15 mM Tris HCl, pH 7.4: soluble 1.0 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable