Principaux documents
S540382
1,3-BENZENEDISULFONAMIDE
AldrichCPR
S540382-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S540382-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H8N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
110,00 €