Principaux documents
G9885
Sigma-Aldrich
α1-Acid Glycoprotein from human plasma
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
AGP, Orosomucoid
5 MG
153,00 €
10 MG
260,00 €
25 MG
616,00 €
100 MG
1 560,00 €
250 MG
3 120,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
153,00 €
10 MG
260,00 €
25 MG
616,00 €
100 MG
1 560,00 €
250 MG
3 120,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Forme
powder
Technique(s)
ELISA: suitable
Impuretés
HIV-1/HIV-2, HCV and hepatitis B antigen, tested negative
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ORM1(5004)
Description générale
α-1-Acid glycoprotein (AGP)/orosomucoid (ORM), a glycoprotein has a molecular weight of 41-43kDa. It is considered as one of the important acute phase proteins in humans and rats. AGP may belong to the lipocalin family.[1]
Application
α1-Acid glycoprotein from human plasma has been used:
  • as negatively charged protein to investigate the adsorption processes onto the surface of polyelectrolyte multilayers[2]
  • to incubate plates coated with purified antiserum in the study to investigate its serum concentration by ELISA[3]
  • to study the effect of its different concentrations on the antiviral activity of human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors[4]
Actions biochimiques/physiologiques
α1-Acid glycoprotein possesses immunomodulating effects. It has the ability to bind to acidic drugs, like phenobarbital.[1]
Notes préparatoires
Purified from Cohn Fraction VI
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chenhua Zhang et al.
Analytica chimica acta, 1078, 189-199 (2019-07-31)
Silica-based lectin microcolumns were developed and optimized for the separation and analysis of glycoform fractions in alpha1-acid glycoprotein (AGP) based on both the degree of branching and level of fucosylation. Concanavalin A (Con A) and Aleuria Aurantia lectin (AAL) were
Hendrik Grootaert et al.
Glycobiology, 30(9), 735-745 (2020-03-10)
The deoxy sugar l-fucose is frequently found as a glycan constituent on and outside living cells, and in mammals it is involved in a wide range of biological processes including leukocyte trafficking, histo-blood group antigenicity and antibody effector functions. The
In Vitro Effect of alpha1-Acid Glycoprotein on the Anti?Human Immunodeficiency Virus (HIV) Activity of the Protease Inhibitor CGP 61755: A Comparative Study with Other Relevant HIV Protease Inhibitors
Lazdins J K, et al.
The Journal of Infectious Diseases, 175(5), 1063-1070 (1997)
Jae Woong Choi et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 30(9), 1297-1304 (2020-07-07)
Elevated serum levels of alpha-1-acid glycoprotein (AGP) are known to be associated with several types of cancer. In addition, some reports have indicated that changes in glycosylation of AGP are associated with cancer progression. However, changes in AGP levels of
Protein adsorption onto auto-assembled polyelectrolyte films
Ladam G, et al.
Langmuir, 17(3), 878-882 (2001)
Questions
  1. Please, could you tell me what are the best storage conditions once reconstituted in water, and for how long are reconstituted solutions stable?
    1 answer
    1. Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for to 3 months at (-20°C).