Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T9003
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder
Synonyme(s) :
SBTI
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Nom du produit
Inhibiteur de trypsine from Glycine max (soybean), lyophilized powder
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
20.1 kDa
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml)
soluble
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Application
Trypsin has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26. Trypsin has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin.
Actions biochimiques/physiologiques
Cet inhibiteur agit contre la trypsine ; il présente une activité réduite envers la chymotrypsine et la plasmine. Il inhibe également les protéases dont le mécanisme est similaire à celui de la trypsine, la kallikréine plasmatique et le facteur de coagulation X. L′inhibiteur de trypsine n′agit pas contre les métalloprotéases, les kallikréines tissulaires, les protéases acides ou les thio-protéases. Cet inhibiteur agit en formant un complexe d′une façon stœchiométrique 1 à 1 avec le site actif de la protéase, suivi du clivage d′une seule liaison arginine-isoleucine présente dans l′inhibiteur. L′inhibition est réversible et dépendante du pH.
Composants
The soybean trypsin inhibitor is a monomeric protein containing 181 amino acid residues in a single polypeptide chain crosslinked by two disulfide bridges.
Définition de l'unité
Une unité de trypsine produit une A253 de 0,001 par minute avec l′ester éthylique de N-alpha-benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat à pH 7,6 et 25 °C.
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 ml, 1 cm light path.
Notes préparatoires
L′inhibiteur de trypsine est soluble dans l′eau et les tampons phosphate à 10 mg/ml. Il est soluble dans des solutions salines équilibrées à 1 mg/ml et dans les milieux sans sérum. Les solutions d′une concentration supérieure à 10 mg/ml peuvent être troubles et de couleur jaune à ambrée. Après le traitement des cellules à la trypsine, les resuspendre dans une solution d′inhibiteur de trypsine à 1 mg/ml pour chaque ml de solution de trypsine utilisée pour la dissociation. La suspension cellulaire doit alors être centrifugée à 1000 tr/min pour former un culot de cellules.
Les solutions maintiennent leur activité lorsqu′elles sont conservées à court terme entre 2 et 8 °C. Les solutions sont stables en aliquotes congelés à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
One mg of trypsin inhibitor will inhibit 1.0-3.0 mg trypsin of activity ~10,000 BAEE units per mg protein.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Frank Helle et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 298(5), F1170-F1177 (2010-03-12)
Inhibition of nitric oxide synthesis (NOS) induces hypertension and heavy proteinuria. Renal structure and function have shown striking improvement after interventions targeting ANG II or endothelin (ET) receptors in rats recovering after long-term NOS inhibition. To search for mechanisms underlying
Alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26 with potential application in animal cell culture
Manjusha, K., et al.
Cytotechnology, DOI: 10-DOI: 10 (2012)
Hermann Bultmann et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(10), 4275-4289 (2010-07-21)
The linear cationic amphiphilic EB peptide, derived from the FGF4 signal sequence, was previously shown to be virucidal and to block herpes simplex type I (HSV-1) entry (H. Bultmann, J. S. Busse, and C. R. Brandt, J. Virol. 75:2634-2645, 2001).
Joshua K Endow et al.
PloS one, 11(12), e0167802-e0167802 (2016-12-10)
PolyGly is present in many proteins in various organisms. One example is found in a transmembrane β-barrel protein, translocon at the outer-envelope-membrane of chloroplasts 75 (Toc75). Toc75 requires its N-terminal extension (t75) for proper localization. t75 comprises signals for chloroplast
Joelle M-J Romac et al.
Nature communications, 9(1), 1715-1715 (2018-05-02)
Merely touching the pancreas can lead to premature zymogen activation and pancreatitis but the mechanism is not completely understood. Here we demonstrate that pancreatic acinar cells express the mechanoreceptor Piezo1 and application of pressure within the gland produces pancreatitis. To
Protocoles
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC