A4487
Aphidicolin, Ready Made Solution
from Nigrospora sphaerica
Synonyme(s) :
ICI 69653, NSC-234714
178,00 €
About This Item
178,00 €
Produits recommandés
Source biologique
Nigrospora sphaerica
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.55 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Couleur
clear colorless
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
viruses
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup