D1916
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside
≥98% (HPLC), powder, RNA synthesis inhibitor
Synonyme(s) :
5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside, DRB
113,00 €
About This Item
113,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-ribofuranoside,
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
InChI
1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Informations sur le gène
human ... CSNK2A1(1457) , CSNK2B(1460)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.