178273
Aphidicolin
≥98% (HPLC), solid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Aphidicolin
190,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
190,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Aphidicolin, Aphidicolin, CAS 38966-21-1, is a cell-permeable antibiotic that acts as a cell synchronization agent. Blocks the cell cycle at early S-phase.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 727
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA polymerase α, DNA polymerase δ
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene 10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res. 219, 159.
Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.
Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 46, 1909.
Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable