H8627
Hydroxyurée
98% (elemental analysis), powder, RNR inhibitor
Synonyme(s) :
Hydroxycarbamide
About This Item
Produits recommandés
product name
Hydroxyurée, 98%, powder
Pureté
98%
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Clé InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760) , CYP1A2(1544) , RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Description générale
Application
- Pour la synchronisation du cycle cellulaire de cellules de carcinome mammaire humain MCF-7, de Schizosaccharomyces pombe et de racine primaire de plantule.
- Comme médicament pour traiter le parasite Leishmania mexicana dans un essai sur la viabilité cellulaire et le cycle cellulaire.
- Comme inhibiteur dans un essai d′adhérence et de motilité cellulaires dans des cellules de contrôle Caki et des cellules avec inactivation de CD9.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.