5.04744
Aphidicolin
≥98% (TLC), liquid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution Aphidicolin
About This Item
product name
Aphidicolin, InSolution, ≥98%, 30 mM in DMSO, A cell-permeable tetracyclic diterpene antibiotic
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA polymerase α and δ
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res.219, 159.Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 1909.Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)