A3411
Aminopterin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
yellow
Solubilité
2 M NaOH: 50 mg/mL
DMSO: soluble
ε (coefficient d'extinction)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Clé InChI
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Informations sur le gène
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.