Principaux documents
78225
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
30% PEG 1500
Synonyme(s) :
Crystallization solution 43/Kit-No 82009
100 ML
205,00 €
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
205,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.26
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
PEG 1500 30% solution,
Forme
liquid
pH
4.0±0.2 ( in neat)
Densité
1.05 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Tijana Ivanovic et al.
The EMBO journal, 27(8), 1289-1298 (2008-03-29)
Nonenveloped animal viruses must disrupt or perforate a cell membrane during entry. Recent work with reovirus has shown formation of size-selective pores in RBC membranes in concert with structural changes in capsid protein mu1. Here, we demonstrate that mu1 fragments