A5159
Aminopterin
Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
(S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, 4-Amino-PGA, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
Hybri-Max™
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Concentration
50 ×
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Solubilité
10 mL/vial, clear, red (in TC Medium)
ε (coefficient d'extinction)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
Clé InChI
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
Informations sur le gène
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Reconstitution
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges