A9666
Azaserine-Hypoxanthine 50x
Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonyme(s) :
O-Diazoacetyl-L-serine-hypoxanthine
35,00 €
About This Item
35,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Qualité
Hybri-Max™
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges