A2636
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
L-4-Thialysine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
CVHKULVNPGAEQM-WCCKRBBISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable