Principaux documents
L5501
Sigma-Aldrich
L-Lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
Acide (S)-2,6-diaminocaproïque
10 MG
29,60 €
1 G
68,90 €
5 G
74,70 €
25 G
191,00 €
100 G
433,00 €
29,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
29,60 €
1 G
68,90 €
5 G
74,70 €
25 G
191,00 €
100 G
433,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Beilstein:
1722531
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
29,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
L-Lysine, ≥98% (TLC)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES 
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Description générale
La L-lysine contient une chaîne latérale basique et est de nature hydrophile. Le groupe amino-N-butyle de la chaîne latérale est protoné au pH physiologique. La dégradation de la L-lysine produit des corps cétoniques. La transamination de la lysine avec l′α-cétoglutarate produit l′acétoacétyl-CoA.[1][2] La L-lysine sert également de précurseur pour les métabolites secondaires comme les antibiotiques β-lactamines. Il sert aussi de précurseur dans la biosynthèse de l′acide α-aminoadipique.[3]
Application
La L-lysine est un acide α-aminé protéinogène essentiel utilisé dans de nombreuses applications. Il a été utilisé :
  • comme complément des milieux de culture cellulaire[4][5][6][7]
  • comme substrat pour les enzymes telles que la L-lysine oxydase (EC 1.4.3.14)
  • comme constituant des polymères de poly-lysine
  • comme substrat pour les études des mécanismes d′oxydation et de glycation
  • dans la préparation du complexe cobalt-lysine[8][9]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S P Collin
The Journal of comparative neurology, 281(1), 143-158 (1989-03-01)
The retinal topography of the adult coral trout Plectropoma leopardus (Serranidae, Perciformes) is examined in Nissl-stained material and confirmed by means of retrograde labelling with cobalt-lysine from the optic nerve. Concentric isodensity contours surround a temporoventral area centralis of over
A L Leitão et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(5-6), 670-675 (2001-10-17)
In beta-lactam producing microorganisms, the first step in the biosynthesis of the beta-lactam ring is the condensation of three amino acid precursors: alpha-aminoadipate, L-cysteine and D-valine. In Nocardia lactamdurans and other cephamycin-producing actinomycetes, alpha-aminoadipate is generated from L-lysine by two
François-Michel Boisvert et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2011-09-23)
Measuring the properties of endogenous cell proteins, such as expression level, subcellular localization, and turnover rates, on a whole proteome level remains a major challenge in the postgenome era. Quantitative methods for measuring mRNA expression do not reliably predict corresponding
Stryer L. and W. H. Freeman
Biochemistry (3rd Edition), 19-20 (1988)
Devlin T M
Textbook of Biochemistry: With Clinical Correlations (5th ed.), 97-97 (2002)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf