Principaux documents
62840
Sigma-Aldrich
L-Lysine
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Acide (S)-2,6-diaminocaproïque
25 G
64,40 €
100 G
161,00 €
500 G
539,00 €
64,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
64,40 €
100 G
161,00 €
500 G
539,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
Beilstein:
1722531
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
L-Lysine, crystallized, ≥98.0% (NT)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
Qualité
crystallized
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤1% water
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
~215 °C (dec.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Clé InChI
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Description générale
La L-lysine est un acide aminé couramment utilisé comme synthon dans la synthèse peptidique en phase solide (SSPS).[1]
Application
La L-lysine sert de précurseur dans la formation de structures polymères[2].Elle permet aussi de synthétiser et de modifier la résine de chitosane.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Fluorescent labeling of peptides on solid phase
AR Katritzky, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 6, 4582-4586 (2008)
Hierarchical nanofabrication of microporous crystals with ordered mesoporosity.
Fan W
Nature Materials, 7(12), 984-984 (2008)
Adsorption of platinum (IV), palladium (II) and gold (III) from aqueous solutions onto l-lysine modified crosslinked chitosan resin
K Fujiwara et al.
Journal of Hazardous Materials, 146, 39-50 (2007)
Modulating the poly-l-lysine structure through the control of the protonation--deprotonation state of l-lysine
L Stagi, et al.
Scientific Reports, 12, 19719-19719 (2022)
Sofia Faraasen et al.
Pharmaceutical research, 20(2), 237-246 (2003-03-15)
The purpose of this study was to demonstrate specific receptor-mediated targeting of phagocytes by functional surface coatings of microparticles, shielding from nonspecific phagocytosis and allowing ligand-specific interactions via molecular recognition. Coatings of the comb polymer poly(L-lysine)-g-poly(ethylene glycol) (PLL-g-PEG) were investigated
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf