Documents
AAS18
Supelco
Étalon d′acide aminé
analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
eCl@ss :
32160406
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Cet étalon analytique a été utilisé dans les situations suivantes :
  • dosage d'acides aminés L et D et de la glycine par chromatographie liquide et spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) après dérivatisation avec le réactif chiral de Marfey.
  • analyse d'acides aminés par chromatographie liquide haute performance (HPLC) durant la caractérisation d'un concentrat de protéines de son de riz dégraissé pour évaluer sa capacité de liaison au fer.
  • développement d'une méthode de chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) pour la détermination du profil de 112 métabolites amino-carboxyliques dans des échantillons d'urine humaine en utilisant du chloroformiate de 1,1,1,2,2,3,3-heptafluorobutyle pour la dérivatisation et une micro-extraction liquide-liquide pour le traitement des échantillons.
  • détection et quantification non énantiomériques d'acides aminés sous leurs différentes formes (libre, dissoute, particulaire, totale) dans des échantillons d'eau naturelle par HPLC couplée à une détection par fluorescence avec une colonne C18.
Conditionnement
Conditionnement de 1 ml dans des ampoules scellées à la flamme.
Composants
L′étalon d′acides aminés contient les composants suivants :
  • L-Alanine
  • Chlorure d′ammonium
  • L-Arginine
  • Acide L-aspartique
  • L-Cystine
  • Acide L-glutamique
  • Glycine
  • L-Histidine
  • L-Isoleucine
  • L-Leucine
  • L-Lysine
  • L-Méthionine
  • L-Phénylalanine
  • L-Proline
  • L-Sérine
  • L-Thréonine
  • L-Tyrosine
  • L-Valine
Autres remarques
Les acides aminés de cet étalon sont à 2,5 μmoles par ml dans du HCl 0,1 N, à l′exception de la L-cystine qui est à 1,25 μmoles par ml.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Manish Kumar Patel et al.
BMC plant biology, 20(1), 116-116 (2020-03-17)
Developing fruit is considered as an excellent model to study the complex network of metabolites which are altered rapidly during development. Metabolomics revealed that developing psyllium fruit is a rich source of primary metabolites (ω-3 and ω-6 fatty acids and
Benyamin Khoshnevisan et al.
Bioresource technology, 290, 121743-121743 (2019-07-20)
Resource efficient and novel practices to produce proteinaceous food and feed sources can partially alleviate the protein scarcity problem. The conversion of low-value waste streams into single cell protein (SCP) seems a potent solution. This study evaluated the possibility of
Benyamin Khoshnevisan et al.
Journal of environmental management, 265, 110560-110560 (2020-05-19)
Conventional treatment of residual resources relies on nutrient removal to limit pollution. Recently, nutrient recovery technologies have been proposed as more environmentally and energetically efficient strategies. Nevertheless, the upcycling of recovered resources is typically limited by their quality or purity.
Ashok Panda et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 158, 284-296 (2020-11-27)
Haloxylon salicornicum is a xero-halophyte growing in saline and arid regions of the world. Metabolite profiling was carried out in shoot of both control and salinity treated (400 mM NaCl) samples by GC-QTOF-MS and HPLC-DAD analysis to decipher the salinity tolerance
Lu Meng et al.
Microbial cell factories, 19(1), 134-134 (2020-06-24)
The Saccharomyces cerevisiae Snf1 complex is a member of the AMP-activated protein kinase family and plays an important role in response to environmental stress. The α catalytic subunit Snf1 regulates the activity of the protein kinase, while the β regulatory