58448
2-Methyl-1-propanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Isobutanol, Isobutyl alcohol
178,00 €
About This Item
178,00 €
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C3H7CHO)
≤0.01% aldehyde (as C3H7CHO)
≤0.01% ketone (as CH3COCH3)
≤0.1% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
pb
108 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
CC(C)CO
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.06
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup