W217905
2-Methyl-1-propanol
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; wine-like
Chaîne SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup