294829
2-Methyl-1-propanol
anhydrous, 99.5%
Synonyme(s) :
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?