PHR2729
2-Methyl-1-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1437053
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Conditionnement
pkg of 1.2 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)