Documents
W221201
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2212
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
406
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.125
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
66 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
−71 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
banana; floral; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)